Få mere at vide
4-jod-2-nitrotoluen, 97%
Artikelnummer. 11468527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468527 25 g 25g
11458527 5 g 5g
11478527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18607.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 41252-97-5 | C7H6INO2 | 263,034 g/mol
4-iod-2-nitrotoluen bruges til at fremstille 3-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-1H-indol ved en temperatur på 40 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-iod-2-nitrotoluen bruges til at fremstille 3-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-1H-indol ved en temperatur på 40 °C.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41252-97-5
Molekylær formel C7H6INO2
Molekylvægt (g/mol) 263.034
MDL nummer MFCD00051090
InChI nøgle QLMRDNPXYNJQMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-nitrotoluene, benzene, 4-iodo-1-methyl-2-nitro, pubchem15938, 2-nitro-4-iodotoluene, acmc-1apfk, maybridge1_008109, ksc493s9d, 4-iodo-1-methyl-2-nitro-benzene
PubChem CID 170481
IUPAC navn 4-iod-1-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2-nitrotoluene
Smeltepunkt 58 °C til 62 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 263.03
Procent renhed 97%