Få mere at vide
4-Iodo-2-nitroanisole, 98%
Artikelnummer. 11431687
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11431687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25666.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52692-09-8 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52692-09-8
Molekylær formel C7H6INO3
Molekylvægt (g/mol) 279.033
MDL nummer MFCD08060933
InChI nøgle WULXGCDMVLQZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-nitroanisole, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-iodoanisole, acmc-1amtn, 4-methoxy-3-nitroiodobenzene, benzene,4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 4-iodanyl-1-methoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 12249866
IUPAC navn 4-iodo-1-methoxy-2-nitrobenzene
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2-nitroanisole
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 279.04
Procent renhed 98%