Få mere at vide
4-Iodo-2-methoxyaniline, 97%
Artikelnummer. 11925321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925321 5 g 5g
11985311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 338454-80-1 | C7H8INO | 249.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338454-80-1
Molekylær formel C7H8INO
Molekylvægt (g/mol) 249.05
InChI nøgle AEPCMLLYVXZOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-iodoanisole, benzenamine, 4-iodo-2-methoxy, 4-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-4-iodoaniline, acmc-1aizp, 2-amino-5-iodoanisole 4-iodo-2-methoxyaniline
PubChem CID 46737999
IUPAC navn 4-iod-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Iodo-2-methoxyaniline
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 249.05
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-2-methoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.