Få mere at vide
4-IBP, MedChemExpress
Beskrivelse
4-IBP is a selective σ1 agonist with a high level of affinity for the σ1 receptor (Ki = 1.7 nM) and a moderate affinity for the σ2 receptor (Ki = 25.2 nM) .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-IBP |
| CAS | 155798-08-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21IN2O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (237.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=C(I)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.29 |
| Formel vægt | 420.29 |
| Vis mere |