Få mere at vide
4'-Hydroxypropiophenon, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxypropiophenone |
| Smeltepunkt | 148 °C til 151 °C |
| Flammepunkt | 180 °C (356 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 907511 |
| Merck Index | 14,7044 |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 99% |