Få mere at vide
4'-hydroxypropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478196
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478196 100 g 100g
11488196 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15314.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-70-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-70-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002361
InChI nøgle RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxypropiophenone, paroxypropione, 4-hydroxypropiophenone, 1-4-hydroxyphenyl propan-1-one, mepal, paroxypropion, frenantol, frenohypon, p-hydroxypropiophenone, proxiphenon
PubChem CID 6271
ChEBI CHEBI:32352
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxypropiophenone
Smeltepunkt 148°C to 151°C
Flammepunkt 180°C (356°F)
Mængde 100 g
Beilstein 907511
Merck Index 14,7044
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%