Få mere at vide
4-hydroxyphenylpyruvinsyre, TRC
Artikelnummer. 17954185
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17954185 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17954185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH949870100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylpyruvic Acid
CAS 156-39-8
Molekylær formel C9H8O4
Mængde 100 mg
Synonym (p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic Acid; 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-oxopropionic Acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)pyruvic Acid; 4-Hydroxy-α-oxobenzenepropanoic Acid, HPPA, NSC 100738, NSC 666757; Testacid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-2-oxopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0423