Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyphenylacetonitrile |
| CAS | 14191-95-8 |
| Molekylær formel | C8 H7 N O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.0528 |