Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11424413
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424413 1 g 1g
11434413 5 g 5g
11444413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10971.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14191-95-8 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14191-95-8
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00002383
InChI nøgle AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzyl cyanide, 4-hydroxyphenylacetonitrile, 2-4-hydroxyphenyl acetonitrile, p-hydroxybenzyl cyanide, 4-hydroxyphenyl acetonitrile, p-hydroxyphenylacetonitrile, 4-hydroxybenzylcyanide, 4-hydroxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-hydroxy, acetonitrile, p-hydroxyphenyl
PubChem CID 26548
ChEBI CHEBI:16667
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)acetonitril
SMIL OC1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetonitrile
Smeltepunkt 66°C to 71°C
Kogepunkt 329°C to 331°C
Mængde 1 g
Beilstein 1934470
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%