Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30398500
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398500 5 g
30390812 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9490455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17194-82-0
Molekylær formel C8 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Benzeneacetamide, 4-hydroxy-, Acetamide, 2-(p-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzeneacetamide, (4-Hydroxyphenyl)acetamide, (p-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-(p-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 187193, p-(Carbamoylmethyl)phenol
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formel vægt 151.0633