Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetamid, 99%
Artikelnummer. 11482318
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482318 10 g 10g
11492318 50 g 50g
11402328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15266.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 17194-82-0 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17194-82-0
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00017145
InChI nøgle YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetamide
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 10 g
Beilstein 2085984
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%