Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetamide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10570522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10570522 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10570522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 254270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetamide
Navn note 99%
CAS 17194-82-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176.0°C to 180.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H9NO2
MDL nummer MFCD00017145
Mængde 5 g
Beilstein 10, III, 434
Synonym 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
InChI nøgle YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 151.16
PubChem CID 86986
Formel vægt 151.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyphenylacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.