Få mere at vide
4-Hydroxyphenoxyacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11439773
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11439773
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12940.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1878-84-8 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-84-8
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00014362
InChI nøgle PKGWLCZTTHWKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenoxyacetic acid, 4-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy acetic acid, 4-hydroxypheoxyacetate, acetic acid, 4-hydroxyphenoxy, 4-hydroxy-phenoxy-acetic acid, p-hydroxyphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy, acetic acid, p-hydroxyphenoxy, 4-carboxymethoxy phenol
PubChem CID 15881
ChEBI CHEBI:1881
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenoxy)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1O)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 153°C to 158°C
Mængde 25 g
Beilstein 1952779
Formel vægt 168.15
Procent renhed ≥98%