Få mere at vide
4'-Hydroxyoctanofenon, 99%
Artikelnummer. 11372557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372557 5 g 5g
11362557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11662.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 2589-73-3 | C14H20O2 | 220,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2589-73-3
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.31
MDL nummer MFCD00082694
InChI nøgle GPDYSJOGSNWMDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octanoylphenol, 1-4-hydroxyphenyl octan-1-one, 4'-hydroxyoctanophenone, 1-octanone, 1-4-hydroxyphenyl, octanophenone, 4'-hydroxy, unii-e2e77z6duk, e2e77z6duk, 1-4-hydroxyphenyl-1-octanone
PubChem CID 75767
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)octan-1-on
SMIL CCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxyoctanophenone
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Mængde 5 g
Beilstein 1954746
Formel vægt 220.31
Procent renhed 99%