Få mere at vide
4'-Hydroxynonanophenone, 96%
Artikelnummer. 11347655
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347655 5 g 5g
11357655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02293.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14392-69-9 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14392-69-9
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.34
MDL nummer MFCD00020174
InChI nøgle JZBXYOOARNRUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl-1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl nonan-1-one, p-hydroxynonanophenone, 4'-hydroxynonanophenone, pelargonyl-4-phenol, 1-nonanone,1-4-hydroxyphenyl, 1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl
PubChem CID 167093
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-on
SMIL CCCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxynonanophenone
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Mængde 5 g
Beilstein 2103401
Formel vægt 234.34
Procent renhed 96%