Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)phenyleddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11441810
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441810 5 g 5g
11431810 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27531.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 73401-74-8 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73401-74-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00065692
InChI nøgle FWZBPBKAANKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl phenylacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid,4-hydroxymethyl, benzeneacetic acid, 4-hydroxymethyl, ambotzrl-1037, pubchem19630, acmc-1bl5i
PubChem CID 3283498
IUPAC navn 2-[4-(hydroxymethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 131 °C til 134 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%