Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985131 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11985131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441900050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
CAS 68858-21-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 107°C to 112°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 5 g
Synonym 4-hydroxymethyl phenoxyacetic acid, 4-hydroxymethylphenoxyacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenoxy acetic acid, hmp linker, p-hydroxymethyl phenoxyacetic acid, 4-hydroxymethyl-phenoxy acetic acid
InChI nøgle VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)OCC(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 182.18
PubChem CID 194291
Formel vægt 182.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.