Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)imidazolhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 110 °C til 112 °C |
| Farve | Beige til gul eller brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 23, I, 103 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.