Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)benzonitril, 97%
Artikelnummer. 15294378 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15294378 25 g 25g
15274378 1 g 1g
15284378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15294378 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454650250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 874-89-5 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-89-5
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00870633
InChI nøgle XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
PubChem CID 160549
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)benzonitril
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 41,0 °C til 42,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.