Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274378 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15274378 1 g 1g
15284378 5 g 5g
15294378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15274378 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454650010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 874-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-89-5
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00870633
InChI nøgle XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
PubChem CID 160549
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)benzonitril
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 41.0°C to 42.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Hydroxymethyl)benzonitrile, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.