Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)benzenboronsyre pinacol ester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428007 5 g 5g
15418007 1 g 1g
15419175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51123.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 302348-51-2 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol
4-(Hydroxymethyl)benzenboronsyre pinacolester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Hydroxymethyl)benzenboronsyre pinacolester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302348-51-2
Molekylær formel C13H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 234.102
MDL nummer MFCD09837617
InChI nøgle GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 4-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-hydroxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzenemethanol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl alcohol, amtb135
PubChem CID 11402050
IUPAC navn [4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 234.1