Få mere at vide
4-(Hydroxymethyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378196 25 g 25g
11358196 1 g 1g
11368196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15194.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59016-93-2 | C7H9BO3 | 151.956 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59016-93-2
Molekylær formel C7H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 151.956
MDL nummer MFCD00792672
InChI nøgle PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenylboronic acid, 4-boronobenzyl alcohol, p-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boranediol
PubChem CID 2734706
IUPAC navn [4-(hydroxymethyl)phenyl]boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)CO)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼280°C
Mængde 25 g
Beilstein 2831413
Formel vægt 151.96
Procent renhed 98%