Få mere at vide
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, 98%
Artikelnummer. 15496846
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496846 5 g 5g
15406856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61917.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5301-78-0 | C5H9O5P | 180.096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5301-78-0
Molekylær formel C5H9O5P
Molekylvægt (g/mol) 180.096
MDL nummer MFCD01677612
InChI nøgle YASRHLDAFCMIPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 199942
IUPAC navn (1-oxo-2,6,7-trioxa-1$1^{5}-phosphabicyclo[2.2.2]octan-4-yl)methanol
SMIL C1C2(COP(=O)(O1)OC2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide
Farve Hvid
Mængde 5 g
Synonym 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane 1-oxide, pentaerythritol phosphate alcohol, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo2.2.2octane-4-methanol, 1-oxide, pentaerythritol, cyclic phosphate 1:1 8ci, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo-2.2.2.-octane-4-methanol 1-oxide, 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-1-oxide, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-4-methanol 1-oxide, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-4-methanol, 1-oxide, 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1??-phosphabicyclo 2.2.2 octan-1-one
Formel vægt 180.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver