Få mere at vide
4-hydroxyhippursyre, TRC
Artikelnummer. 30009554
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009554 25 mg
30005706 1 g
30003636 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82781025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2482-25-9
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Synonym N-(4-Hydroxybenzoyl)glycine, 4-Hydroxybenzoylglycine, N-(p-Hydroxybenzoyl)glycine, p-Hydroxyhippuric Acid
IUPAC navn 2-[(4-hydroxybenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyhippuric Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formel vægt 195.0532