Få mere at vide
4-Hydroxyhippuric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyhippuric Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13) |
| Formel vægt | 195.0532 |