Få mere at vide
4-Hydroxycyclohexanon ethylenacetal, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483347
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483347 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15483347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26037.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22428-87-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
CAS 22428-87-1
Molekylær formel C8H14O3
Brydningsindeks 1.488
MDL nummer MFCD00067003
Mængde 1 g
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
InChI nøgle HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1CCC2(CC1)OCCO2
IUPAC navn 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 158.20
PubChem CID 567352
Formel vægt 158.19
Procent renhed ≥90%