Få mere at vide
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484917 5 g 5g
11474917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21864.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19812-93-2 | Molekylformel: C13H9NO | Molekylvægt: 195,221 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19812-93-2
Molekylær formel C13H9NO
Molekylvægt (g/mol) 195.221
MDL nummer MFCD00059625
InChI nøgle ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4-4-hydroxyphenyl benzonitrile, 4'-hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-biphenylol, 4-cyano-4'-hydroxy-biphenyl, 4'-hydroxy-4-cyanobiphenyl, 4-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
PubChem CID 140610
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
Smeltepunkt 196 °C til 199 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 195.22
Procent renhed 99%