Få mere at vide
4-hydroxybenzylaminhydrat, 97%
Artikelnummer. 11945301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945301 5 g Glasflaske 5g
11935301 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432930050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
CAS: 696-60-6 | C7H9NO | 123,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-60-6
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD19690971
InChI nøgle RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzylamine, 4-aminomethyl phenol, 4-aminomethyl-phenol, para-hydroxybenzylamine, unii-7j7f85b7bi, 4-hydroxyphenyl methanaminium bromide, a-amino-p-cresol, 4-hyroxybenzylamine, p-hydroxybenzylamine, 4-hydroxylbenzylamine
PubChem CID 97472
IUPAC navn 4-(aminomethyl)phenol
SMIL NCC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzylamine hydrate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 100 °C til 104 °C
Farve Hvid til gul
Elementær analyse 57,18 til 61,94 % C, 9,52 til 10,31 % N (baseret på monohydrat)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 141.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxybenzylamine hydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.