Få mere at vide
4-Hydroxybenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11444494
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444494 50 g 50g
11374709 100 g 100g
11454494 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444494 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13132.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-05-2 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
4-Hydroxybenzylalkohol bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxybenzylalkohol bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(6,7 mg/ml ved 20 C), °dioxan (100 mg/ml), 1N NaOH (50 mg/ml), DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrechlorider, syreanhydrider, baser, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-05-2
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00004658
InChI nøgle BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 125
ChEBI CHEBI:67410
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 114°C to 122°C
Kogepunkt 251°C to 253°C
Mængde 50 g
Beilstein 1858967
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (6.7mg/ml at 20°C),dioxane (100mg/ml),1N NaOH (50mg/ml),DMSO,and methanol.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%