Få mere at vide
4-Hydroxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10784431 25 g Glasflaske 25g
10336900 100 g Glasflaske 100g
11934671 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10784431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121030250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-05-2 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-05-2
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
InChI nøgle BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
PubChem CID 125
ChEBI CHEBI:67410
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 110.0°C to 112.0°C
Farve Beige til Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2OH
Mængde 25 g
Beilstein 06,897
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.