Få mere at vide
4-Hydroxybenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30401517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401517 25 g
30395061 100 g
30398578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82930525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-42-4
Molekylær formel C13 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 198.2173
Synonym Benzophenone, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), Benzophenone, p-hydroxy- (3CI), (4-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone, 4-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone, 4-Hydroxyphenyl phenyl ketone, 4'-Hydroxybenzophenone, N-(4-Hydroxylphenyl)-N'-phenylurea, NSC 1887, p-Benzoylphenol, p-Hydroxybenzophenone
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Formel vægt 198.0681
Procent renhed >95%