Få mere at vide
4-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15811101
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15811101 100 g
15801101 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15811101 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8206610100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-42-4
Grad Research
Molekylær formel 4-(OH)C6H4COC6H5
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Tekniske data
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Kogepunkt 260°C to 262°C/32 hPa
MDL nummer MFCD00002355
Mængde 100 g
Synonym 4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone