Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzophenone |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 132,0 °C til 135,0 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOC6H4COC6H5 |
| Vis mere |