Få mere at vide
4-Hydroxybenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 10285250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285250 25 g Glasflaske 25g
10419230 100 g Glasflaske 100g
15109173 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121010250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-42-4
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00002355
InChI nøgle NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzophenone
Navn note 99+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 132.0°C to 135.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4COC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 08,II,184
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver