Få mere at vide
4-hydroxybenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11497397
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497397 1000 g 1000g
11407407 50 g 50g
11417407 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15096.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
4-Hydroxybenzophenon anvendes inden for organisk syntese. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt af clomifencitrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxybenzophenon anvendes inden for organisk syntese. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt af clomifencitrat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-42-4
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00002355
InChI nøgle NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzophenone
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Kogepunkt 260 °C til 262 °C (24 mmHg)
Mængde 1000 g
Beilstein 777776
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%