missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxybenzenesulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30401500
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401500 250 mg
30391384 500 mg
30397040 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30401500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH999963250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4025-67-6
Molekylær formel C6H5O3SCl
Molekylvægt (g/mol) 192.62
IUPAC navn 4-hydroxybenzenesulfonyl chloride
SMIL Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzenesulfonyl Chloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO3S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4,8H
Formel vægt 191.9648
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.