Få mere at vide
4-Hydroxybenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10448720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
50g
Artikelnummer. 10448720
Brand: Thermo Scientific Acros 162770010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-08-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
InChI nøgle RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC navn 4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 114.0°C to 118.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CHO
Mængde 1 kg
Beilstein 08,64
Merck Index 15,4849
Opløselighedsinformation Solubility in water: 13g/L (30°C). Other solubilities: 36.8g/L benzene (65°C)
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.