Få mere at vide
4-Hydroxybenzaldehyde, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 114.0°C to 118.0°C |
| Farve | Gul til Brun |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOC6H4CHO |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 08,64 |
| Merck Index | 15,4849 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Hydroxybenzaldehyde
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.