Få mere at vide
4-hydroxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11400104
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400104 100 g 100g
11304719 25 g 25g
11410104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13580.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.58 DKK
    400.65 DKK / 100g
    Spare 87.93 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
4-Hydroxybenzaldehyd bruges som et kemikalie, der opretholder bakteriedræbende aktivitet, når det testes mod visse bakteriestammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Hydroxybenzaldehyd bruges som et kemikalie, der opretholder bakteriedræbende aktivitet, når det testes mod
visse bakteriestammer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(13,8 g/L), ether, alkohol og acetone.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-08-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00006939
InChI nøgle RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC navn 4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 115 °C til 119 °C
Tæthed 1.129
Kogepunkt 191 °C (50 mmHg)
Flammepunkt 174 °C (345 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 471352
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,4811
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (13,8 g/L), ether, alkohol og acetone.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 98%