Få mere at vide
4′-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15829120
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15829120 250 g
15819120 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829120 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8043110250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-93-4
Grad Research
Molekylær formel 4-(OH)C6H4COCH3
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Tekniske data
Smeltepunkt 105°C to 108°C
MDL nummer MFCD00002359
Mængde 250 g
Synonym 4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol, 4′-Hydroxyacetophenone