Få mere at vide
4'-Hydroxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11404004
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404004 1000 g 1000g
11314719 100 g 100g
11324719 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11974.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-93-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
4a-Hydroxyacetophenon er blevet anvendt som ketonkomponent i fremstillingen af 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanonhydrochlorider, potentielle cytotoksiske midler, via Mannich-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4 -Hydroxyacetophenon er blevet brugt som
ketonkomponent ′i fremstillingen af 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanonhydrochlorider, potentielle cytotoksiske midler, via Mannich-reaktioner.
Opløselighed
Opløselig i 95% ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-93-4
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002359
InChI nøgle TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
PubChem CID 7469
ChEBI CHEBI:28032
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 106 °C til 108 °C
Kogepunkt 286 °C
Flammepunkt 166 °C (330 °F)
Mængde 1000 g
Beilstein 774355
Opløselighedsinformation Opløselig i 95% ethanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxyacetophenone