Få mere at vide
4'-Hydroxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4a-Hydroxyacetophenon er blevet anvendt som ketonkomponent i fremstillingen af 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanonhydrochlorider, potentielle cytotoksiske midler, via Mannich-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ketonkomponent ′i fremstillingen af 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanonhydrochlorider, potentielle cytotoksiske midler, via Mannich-reaktioner.
Opløselighed
Opløselig i 95% ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 106°C to 108°C |
| Kogepunkt | 286°C |
| Flammepunkt | 166°C (330°F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 774355 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 136.15 |
| Procent renhed | 99% |