Få mere at vide
4-Hydroxy Propofol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Propofol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,13-14H,1-4H3 |
| Formel vægt | 194.1307 |
| Procent renhed | >95% |