Få mere at vide
4’-Hydroxy Nimesulide, TRC
Artikelnummer. 30133764
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133764 5 mg
30006032 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9485605MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109032-22-6
Molekylær formel C13H12N2O6S
Molekylvægt (g/mol) 324.31
Synonym Methanesulfonamide, N-[2-(4-hydroxyphenoxy)-4-nitrophenyl]-, N-[2-(4-Hydroxyphenoxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide, 4-Hydroxynimesulide, 4'-Hydroxynimesulide
IUPAC navn N-[2-(4-hydroxyphenoxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccc(O)cc2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy Nimesulide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O6S/c1-22(19,20)14-12-7-2-9(15(17)18)8-13(12)21-11-5-3-10(16)4-6-11/h2-8,14,16H,1H3
Formel vægt 324.0416