Få mere at vide
4-Hydroxy-isophthalic Acid Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 4-hydroxyisophthalate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 210.0528 |