missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy Atorvastatin Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Hydroxy Atorvastatin, Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O6/c1-20(2)31-30(33(42)35-24-12-14-25(37)15-13-24)29(21-6-4-3-5-7-21)32(22-8-10-23(34)11-9-22)36(31)17-16-26(38)18-27(39)19-28(40)41/h3-15,20,26-27,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41)/t26-,27-/m1/s1 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?