CAS RN 1276537-18-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Hydroxy Atorvastatin Disodium Salt, TRC
CAS: 1276537-18-8 Molekylær formel: C33H33FN2Na2O6 Molekylvægt (g/mol): 618.6 SMIL: [Na+].[Na+].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccc([O-])cc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]