Få mere at vide
4-Hydroxy-Alpha1-[[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzenedimethanol (Salmeterol Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO4/c1-20(11-12-21-9-5-4-6-10-21)30-16-8-3-2-7-15-26-18-25(29)22-13-14-24(28)23(17-22)19-27/h4-6,9-10,13-14,17,20,25-29H,2-3,7-8,11-12,15-16,18-19H2,1H3 |
| Formel vægt | 415.2723 |