Få mere at vide
4-Hydroxy-4'-nitrostilben, 98%
Artikelnummer. 11499946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499946 1 g 1g
11409956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20913.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 19221-08-0 | C14H11NO3 | 241,246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19221-08-0
Molekylær formel C14H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 241.246
MDL nummer MFCD00017044
InChI nøgle OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
IUPAC navn 4-[(E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Smeltepunkt 205 °C til 209 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2505854
Formel vægt 241.25
Procent renhed 98%