Få mere at vide
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889130
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15889130 25 L -
15869130 100 mL -
15879130 1 L -
15866380 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15889130 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8045126025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-42-2
Grad Research
Molekylær formel (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Tekniske data
Smeltepunkt -47°C
Tæthed 0.937 To 0.941 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 168°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004471
Mængde 25 L
Synonym 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone